Blocs en aluminium anodisé
Fournisseur: Cole-Parmer
F4465
460-0049EA 197 EUR InStock
460-0049
Blocs en aluminium anodisé
Chauffe-blocs Blocs pour bains
Fabriqués en aluminium anodisé, ces blocs disposent d'un trou distinct pour accueillir un thermomètre si nécessaire.
Informations de commande: Informations de commande : une large gamme de blocs est disponible. Contactez-nous pour plus de détails sur les diverses options de bloc.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité