Agitateur thermique, agitation thermique lite
Fournisseur: VWR Collection
460-0249EA 1150 EUR InStock
460-0249
Agitateur thermique, agitation thermique lite
Chauffe-blocs Bains à sec agités et chauffants
La combinaison du chauffage/refroidissement et de l'agitation rend le Thermal Shake lite Incubateur à microtubes idéal pour de nombreuses applications de recherche en sciences de la vie en biologie moléculaire, biochimie et chimie clinique. Ses dimensions compactes intègrent un panneau de commande intuitif avec grand affichage multicolore, ce qui permet aux utilisateurs de facilement programmer et afficher les paramètres relatifs à la température, l’heure et la vitesse.
  • Choix de huit blocs en aluminium interchangeables pour les plaques et tubes PCR allant de 0,2 à 15 ml
  • Réglage précis de la vitesse
  • Chauffage et refroidissement rapides
  • Empreinte compacte
Informations de commande: Informations de commande: Fourni sans blocs (à commander séparément).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité