Bain à sec numérique, BTD
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
BTD
460-0267EA 840 EUR InStock
460-0267
Bain à sec numérique, BTD
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
Bain à sec numérique compact avec bloc circulaire fixe. L'appareil est équipé d'un contrôle numérique, d'un affichage sur deux lignes permettant un réglage simple et précis de la température et de la durée. L'état actuel s'affiche également en cours de fonctionnement. Le bloc en aluminium est logé dans un boîtier en plastique robuste, facile à nettoyer et résistant aux produits chimiques. L'unité est dotée d'une résolution d'affichage de 0,1 °C.
  • Plage de température de fonctionnement: ambiante +5 à 100 °C
  • Le bloc accueille jusqu'à 49 
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité