Agitateur thermique pour plaques à puits profonds, TS-DW
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
TS-DW
460-0324EA 1650 EUR InStock
460-0324
Agitateur thermique pour plaques à puits profonds, TS-DW
Chauffe-blocs Bains à sec agités et chauffants
Le TS-DW a été conçu pour l'agitation et le chauffage de plaques à puits profonds. Un principe à multi-systèmes utilisé dans la conception de l'agitateur thermique lui permet de fonctionner comme 3 appareils indépendants : incubateur, agitateur de plaques et agitateur thermique. Pour une utilisation dans les applications des sciences de la vie, en biologie moléculaire, en laboratoire de biologie cellulaire, en lyse cellulaire, en isolation et purification de l'ADN, en préparation d'échantillons pour PCR, en remise en suspension Pellet, ou avec toute autre méthode où de nombreux échantillons doivent être mélangés dans des plaques à puits profonds.
  • Plate-forme profilée pour une adaptation des plaques et un transfert de chaleur maximal
  • Vitesse de chauffage rapide
  • Très faible encombrement
  • Chauffage et agitation contrôlés de façon indépendante
  • Couvercle chauffant pour une uniformité de température optimale et une réduction de la condensation dans les puits
Informations de commande: Blocs de chauffage non inclus, à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité