Aluminium blocks for Stuart SBH block heaters
Fournisseur: Cole Parmer
SHT1/16
460-2116EA 196 EUR InStock
460-2116
Aluminium blocks for Stuart SBH block heaters
Chauffe-blocs Blocs pour bains
En aluminium anodisé, l×p×h (mm): 75×95×50 (sauf 460-0017 et 460-0014), ce qui permet de les combiner à volonté.
  • Orifice distinct pouvant recevoir un thermomètre
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité