L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Aluminium blocks for Stuart SBH block heaters
Fournisseur: Cole Parmer
SHT1/16
460-2116EA 0 EUR InStock
460-2116
Aluminium blocks for Stuart SBH block heaters
Chauffe-blocs Blocs pour bains
En aluminium anodisé, l×p×h (mm): 75×95×50 (sauf 460-0017 et 460-0014), ce qui permet de les combiner à volonté.
  • Orifice distinct pouvant recevoir un thermomètre
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité