4,6-Dichloro-2-phénylpyrimidine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 4,6-Dichloro-2-phenylpyrimidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
46005-250MG
46005-250MGEA 85.9 EUR InStock
46005-250MG
4,6-Dichloro-2-phénylpyrimidine, Supelco®
4,6-Dichloro-2-phénylpyrimidine
Formule: C₁₀H₆Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD00754193
Numéro CAS: 3740-92-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba5bf6301767952b638ac41bb3f630d052d70b02&vid=7208d9a46f69161c1809c08b9e09e00c6bd6c340&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité