Triéthylamine pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
460812500
460812500.EA 75.3 EUR InStock
460812500.
Triéthylamine pour HPLC
Triéthylamine
Formule: (C₂H₅)₃N
Point d'ébullition: 90 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.728 g/cm³
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
ONU: 1296
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=978aa3e32063b315d9271fe984acf48eee08d6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.4 %
UV at 254 nm A: ≤0.125 (0.1 M in water)
Residue after evaporation ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité