VWR®, Tuyau, haute température pour circulateurs
Fournisseur: VWR Collection
461-0106EA 293 EUR InStock
461-0106
VWR®, Tuyau, haute température pour circulateurs
Tuyaux Transfer Tubing
Revêtement intérieur en PTFE, tresse en acier inoxydable.
Revêtement intérieur souple en PTFE, tuyau tressé en acier inoxydable avec connecteurs NPT de 6,3 mm aux deux extrémités. Température maximale de 300 °C.
Longueur (mm): 930
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité