Logiciel Labwise®
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
LABWISE
461-0223EA 163 EUR InStock
461-0223
Logiciel Labwise®
Logiciels Logiciels de laboratoire
Les thermostats GR150, GP200 et les nouveaux TX150 et TXF200 associés au logiciel Labwise® facilitent l'installation, le contrôle et l'enregistrement des données. Le logiciel Labwise® propose un affichage graphique des performances du contrôleur lors de l'exécution d'un programme, fournit un agrandissement et une mise à l'échelle en temps réel de l'affichage graphique et permet d'enregistrer les données de manière à pouvoir les rappeler et les analyser ultérieurement. Labwise® contrôle la vitesse de la pompe des dispositifs GP200/TXF200 et est exécuté sur un ordinateur (PC). L'More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité