VWR®, Accessories for Refrigerated Circulators
Fournisseur: VWR Collection
461-0417EA 0 EUR InStock
461-0417
VWR®, Accessories for Refrigerated Circulators
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte
À utiliser avec les circulateurs VWR® à contrôleur programmable ou numérique lorsque le contrôle numérique direct n’est pas requis. Se connecte au port RS232 et fournit un signal analogique de 10 mv / degré pour la surveillance ou le contrôle externe.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité