Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thermostats à immersion Advanced, Optima™ TX150 et TXF200

Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
T-BTS TXF200 TX150
461-0779EA 177 EUR InStock
461-0779 461-0664 461-0656
Thermostats à immersion Advanced, Optima™ TX150 et TXF200
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Contrôleurs à thermostat
The Optima™ range of advanced thermostats can be combined with plastic baths, premium stainless steel baths or refrigeration units. The TX150 and TXF200 thermostats feature a full colour QVGA TFT screen displaying actual and set temperature and clear status icons. The QVGA TFT screen, in combination with the easy to use dial and function keys, allows rapid navigation through the intuitive menu system. Both units have RS232 and USB interfaces and can be programmed via remote PC or laptop using Grant’s versatile Labwise™ software (optional). Additional features include countdown timer, adjustable over-temperature cut-out, visual, audible and programmable high and low temperature alarms. The TX150 has the capacity to store one program with 30 segments. The TXF200 can also be programmed via the user interface and can store up to 10 programs containing 100 segments. The programming interface includes set target temperature with a choice of time to target temperature or temperature ramp speed and an additional programmable relay for on/off control of ancillary equipment or refrigeration units.

  • TX150 temperature range: Ambient 5 to 150 °C. Settable range −50 to +150 °C (operation below ambient requires accessory cooling)
  • TXF200 temperature range: Ambient 5 to 200 °C. Settable range −50 to +200 °C (operation below ambient requires accessory cooling)
  • Stability: ±0,01 °C at 70 °C
  • External PT1000 temperature probe socket
  • Offset adjustment for isothermal performance
  • Five-point user calibration of internal and external probes (two fixed points and three user defined)

Capacité de pompe max.:

TX150 18 L/min, 310 mbar
TXF200 22 L/min, 530 mbar variable speed

Informations de commande: Optional T-clamp (included with some models) allows attachment of thermostat onto virtually any vertical sided bath or vessel.

Attention: *RT = Ambient.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

SERVICES


Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité