Thermostats de chauffage, Proline
Fournisseur: LAUDA
L001496 L001497 L001498 L001499 L001500 L001501 L001502 L001503 L001504 L001505 L001506 L001507 L001508 L001509 L001489
LAUDL001496EA 3830 EUR InStock
LAUDL001496 LAUDL001497 LAUDL001498 LAUDL001499 LAUDL001500 LAUDL001501 LAUDL001502 LAUDL001503 LAUDL001504 LAUDL001505 LAUDL001506 LAUDL001507 LAUDL001508 LAUDL001509 461-1219
Thermostats de chauffage, Proline
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Bains avec circulateurs intégrés
La gamme de thermostats de chauffage Proline Edition X intègre une plage de températures étendue, une puissance de chauffage et de refroidissement élevée et une pompe multi-niveaux. La télécommande assistée par menu aisément compréhensible est particulièrement utile pour le fonctionnement des appareils à des distances pouvant atteindre 50 mètres. Grâce à son écran large, l'utilisateur peut garder un œil sur tous les principaux paramètres. Affichage graphique des valeurs mesurées, vaste choix d'interfaces (Ether-CAT, Ethernet, RS232/RS485, module analogique, Profibus, modules de contact). Collecte de données avec documentation et contrôle aisés à l'aide du logiciel Wintherm Plus. Ces systèmes permettent le contrôle de température des réacteurs chimiques, des distilleries et des condensateurs en verre, la cristallisation, les configurations de mesures de thermostatisation dans les technologies de procédés, les sondes chimiques, l'étalonnage des capteurs et le test des composants électroniques.
  • Facile à utiliser et contrôle simple et intuitif
  • Le système PowerAdapt offre des performances de chauffage optimales, jusqu'à 3,5 kW selon le réseau utilisé
  • Le système SmartCool permet de réaliser 75% d'économies d'énergie grâce à la gestion numérique de la réfrigération
  • Pompe Varioflex puissante (pompe de pression/d'aspiration) avec huit niveaux de pompe (à l'exception du modèle P12 C)
  • Système polyvalent avec plusieurs modules d'interface, connexions de pompe latérale et arrière
  • Multifonctionnel: Connexion simultanée de deux applications externes possible
Débit max. / pression max.:
Pression de 25 L/min et aspiration de 23 L/min (sauf le P 12 C: 32 L/min, pression uniquement)
Pression de pompe de 0,7 bar et performances d'aspiration de 0,4 bar (sauf le P 12 C: pression de 1,1 bar uniquement)
Certifications: Classe de protection IP selon CEI 529: IP 21 (sauf P 40 C et P 50 C: IP 20)
Information de livraison: Informations de livraison: Fourni avec le logiciel Wintherm Plus et une vaste sélection d'accessoires, à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité