4,4'-Methylenedi-o-toluidine, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
46106-100MG
46106-100MGEA 56.8 EUR InStock
46106-100MG
4,4'-Methylenedi-o-toluidine, Supelco®
4,4'-Methylenedi-o-toluidine
Formule: C₁₅H₁₈N₂
Numéro MDL: MFCD00126963
Numéro CAS: 838-88-0
EINECS: 212-658-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea534db25d2b668e3b87ae0684d9b91d00656dc2&vid=5f1c448060624ccfffb0a628754db1d1387cc7d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité