4-Aminoazobenzène, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 4-Aminoazobenzene, p-Aminoazobenzene, 4-(Phenylazo)aniline, 4-Phenylazoaniline
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
46130-250MG-R
46130-250MG-REA 45.7 EUR InStock
46130-250MG-R
4-Aminoazobenzène, Supelco®
4-Aminoazobenzène
Formule: C₁₂H₁₁N₃
MW: 197.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007854
Numéro CAS: 60-09-3
EINECS: 200-453-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d875b2a860076cfbd9c42326508170f1a67f524&vid=b8bd6c188dd9f6ec56e2d2b3a7b81dfe84e77cde&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité