Chlortétracycline chlorhydrate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
46133-250MG-R
46133-250MG-REA 57.6 EUR InStock
46133-250MG-R
Chlortétracycline chlorhydrate, Supelco®
Chlortétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26142699
Numéro CAS: 64-72-2
EINECS: 200-591-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c30ef045b991708e740efca5e0b16e85e50dad56&vid=73859a4c8df27869a311529e828d95ae0616b4fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité