Dapsone, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 4,4'-sulphonyldianiline, 4,4'-Diamino diphenyl sulphone, 4-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]aniline, DDS, 4,4'-Sulphonyldianiline, 1-Amino-4-((4-aminophenyl)sulphonyl)benzene, 4-Aminophenyl sulphone
M-Clarity™ quality level = MQ200
46158-250MG
46158-250MGEA 46.7 EUR InStock
46158-250MG
Dapsone, Supelco®
Dapsone
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007887
Numéro CAS: 80-08-0
EINECS: 201-248-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=013829988d38c90765d62113c47e50c52a1c1137&vid=a06cfc78c4848fb7615b856addc76a115f09f992&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité