Bains-marie avec agitation, série Clifton NE5
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
M11
462-0127EA 178 EUR InStock
462-0127
Bains-marie avec agitation, série Clifton NE5
Bains Bains-marie à agitation
Bains-marie à agitation linéaire numérique et analogique avec un réservoir en acier inoxydable logé dans un boîtier extérieur durable. Le chariot à mouvement alternatif résistant à la corrosion accepte facilement les plateaux à clips perforés pour contenir les flacons et les supports de tubes à essai. Le chariot s'enlève facilement à des fins de nettoyage et un dessus encastré en acier inoxydable peut accueillir des flacons, des plateaux à clips, etc. avant et après l'immersion. Les baignoires de 28 litres comprennent un robinet de vidange pour une vidange pratique. Les agitateurs numériques sont dotés de commandes anti-éclaboussures dotées d'un contrôleur de température PID avancé avec un affichage à LED, permettant l'observation simultanée de la température réglée et réelle à une résolution de 0,1 °C. Ils disposent également d'un capteur PT 100 très précis avec l'avantage supplémentaire qu'il est immergé dans l'eau pour une mesure précise de la température. Une alarme de surchauffe fonctionne sur les bains numériques à 4 °C au-dessus du point de consigne, ce qui coupe les radiateurs pour protéger le travail des utilisateurs jusqu'à ce qu'une température de travail sûre soit atteinte. Le modèle analogique dispose d'un contrôleur de température électronique et d'un contrôle de vitesse électronique pour l'agitation. Le réchauffeur et le dispositif de sécurité sont dissimulés sous le réservoir, ce qui permet un nettoyage facile.
  • Options de commande : contrôle de la température en un point unique, contrôle des processus avec deux températures et un réglage du temps
  • Modèles numériques avec affichage LED du temps/de la température, contrôle numérique PID de la température avec technologie intelligente pour un contrôle évolutif de la température maintenant une température de fonctionnement précise, saisie de données pilotée par menu, et indicateurs de chauffage, d'alarme, d'heure et de point de consigne
  • Mouvement d'agitation linéaire avec réglage de la vitesse, amplitude réglable à l'infini jusqu'à 40 mm pour les modèles de 28 litres
  • Le dispositif de sécurité intégré arrête l'agitation en cas d'obstruction
  • Finition peinture anti-bactérienne inhibant activement la prolifération des bactéries
Profondeur d'immersion: 50 - 120 mm
Informations de commande: le NE5-28D est fourni sans plateau à clips perforé, clips, portoirs, interface RS232 ou couvercle. Le NE5-28 est fourni sans plateau à clips perforé, clips, portoirs ou couvercle. Le NE5-10D est fourni avec étagère perforée, mais sans clips, portoirs, interface RS232 ou couvercles (les couvercles sont recommandés pour des températures supérieures à 60 °C). Commandez les accessoires requis séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité