L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® RC-10, Unités de refroidissement à circulation
Fournisseur: VWR Collection
462-0137EA 2820 EUR InStock
462-0137 462-0138 462-0139
VWR® RC-10, Unités de refroidissement à circulation
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Les refroidisseurs à recirculation VWR® conviennent parfaitement aux évaporateurs rotatifs, car ils garantissent des conditions de refroidissement constantes et reproductibles et évitent le gaspillage de l’eau du robinet, ce qui augmente les économies de coûts. Conçus pour être simples d’utilisation, les unités sont dotées d’un port de remplissage facilement accessible sur le haut et d’un robinet de vidange à l’arrière. Les refroidisseurs sont équipés d’un réservoir en acier inoxydable, fonctionnent en utilisant du réfrigérant R134 et peuvent être utilisés dans la plage de températureMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité