VWR®, Bain coliforme avec contrôleur de température MX
Fournisseur: VWR Collection
462-0214EA 3570 EUR InStock
462-0214
VWR®, Bain coliforme avec contrôleur de température MX
Bains Bains-marie pour coliformes
Bain en acier inoxydable avec contrôleur de température MX facile d’utilisation avec trois boutons de commande et des messages à l’écran. Spécifiquement conçu pour la production de milieux de culture microbiologiques. Le pont de contrôleur, fabriqué en DuraTop™ résistant aux produits chimiques, s’enlève facilement pour nettoyer le réservoir. Le bain a une ouverture avec couvercle pour le serpentin de refroidissement en option, idéal pour les points de consigne proches de la température ambiante.
  • Grand écran LCD EasyView™ avec alarme ou icônes de pannes et invites et menus en anglais
  • Limites de températures élevées et basses et alarmes de faible niveau de liquide réglables par l’utilisateur
  • Pompe à pression à vitesse unique
  • Protection intégrale de la pompe et de la résistance chauffante
  • Étalonnage à un point
Conformes à la norme DIN 12876-1, classe de sécurité I.
Capacité de pompage max.:
11,9 L/min, 120 mbar.
* RT = température ambiante
Information de livraison: Livré avec un couvercle de bain transparent sur charnières.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité