VWR®, Cuves pour thermostats à immersion
Fournisseur: VWR Collection
462-0263EA 1300 EUR InStock
462-0263 462-0264 462-0265 462-0267 462-0268 462-0270 462-0269
VWR®, Cuves pour thermostats à immersion
Bains Bains-marie
En acier inoxydable ou en polycarbonate. Idéal pour une utilisation avec les thermostats à immersion VWR®. Pour une utilisation où la durabilité de l’acier inoxydable ou la transparence du polycarbonate sont avantageuses.
  • Bains ouverts pour une utilisation avec des thermostats à immersion VWR® ou d'autres fabricants
  • Existent en acier inoxydable ou en PC
  • Robustes et durables
  • Faciles à nettoyer
Remarque: les plages de températures indiquées ci-dessous ne s'appliquent que lorsque les récipients sont utilisés avec des thermostats à immersion; unMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité