VWR®, Tubes, Viton®, pour circulateurs
Fournisseur: VWR Collection
462-0300EA 677 EUR InStock
462-0300
VWR®, Tubes, Viton®, pour circulateurs
Tuyaux Transfer Tubing
Fluoroélastomère, noir.
  • Excellente résistance aux produits chimiques corrosifs, huiles, carburants et solvants
  • Résistant à l'ozone, à la lumière du soleil et aux intempéries
  • Résistant à la déchirure et durable
Temperature resistance: −40 to +150 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité