Bains-marie à agitation, OLS26
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
OLS26
462-0519EA 4140 EUR InStock
462-0519
Bains-marie à agitation, OLS26
Bains Bains-marie à agitation
Le bain-marie à agitation propose des performances de température et une fiabilité exceptionnelle. Il est parfait pour les applications de base et plus exigeantes dans l'éducation, la recherche, l'industrie agro-alimentaire, la biopharmacie et les sciences de la vie.
  • Étalonnage en deux points, coupure et alarme de température élevée définis par l'utilisateur, pour la protection de l'échantillon
  • Portoirs pour microtubes et tubes à essai à insertion facile
  • Plateau pour flacons multifonctions pour plaques à puits profonds à l'aide d'un support SH-DWP, de portoirs SR et de pinces pour flacons (avec les raccords fournis)
  • Plateau universel multifonctions pour portoirs de microtubes et tubes à essai
  • Excellente uniformité et stabilité de la température à ±0,1 °C
  • Protection avancée contre le démarrage et le fonctionnement à sec
  • Compte à rebours
Le mécanisme d'agitation, couplé par attraction magnétique, sans entretien, se situe au-dessous du plateau d'agitation pour assurer une plus grande zone de travail et permettre à l'utilisateur de retirer le mécanisme pour le nettoyage. L'unité est équipée d'un démarrage en douceur et d'un fonctionnement silencieux. Elle dispose d'un robinet à l'avant pour faciliter la vidange. Le modèle OLS26 offre un mouvement orbital et linéaire dans un bain-marie. Le support de plateau peut basculer à 180° de façon à pouvoir changer de mode d'agitation. Il est donc inutile d'aquérir des plateaux séparés pour obtenir un mouvement orbital ou linéaire. Le modèle OLS26 est doté d'un double affichage indiquant la température et la vitesse d'agitation et dispose d'une vitesse d'agitation et d'une amplitude réglable.
Information de livraison: Informations de livraison: Le bain-marie est fourni avec un couvercle incliné en polycarbonate transparent vertical mais sans plateau d'agitation et accessoires. Il existe une large gamme de plateaux d'agitation multifonctions, permettant d'accueillir des microtubes ou des plaques à puits profonds, ainsi que des flacons et bouteilles de 1 litre. Les accessoires sont à commander séparément.
Attention: * Selon la charge
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité