Bain chauffant avec agitation magnétique, HBR 4 control
Fournisseur: IKA
20003549 10001849
462-0592EA 4802 EUR InStock
462-0592 IKAA20009381 IKAA20009382 IKAA10001849
Bain chauffant avec agitation magnétique, HBR 4 control
Bains Bains-marie à circulation
Bains cylindriques en acier inoxydable avec dispositif de chauffage sous la cuve. Possibilité d'utiliser de l'eau ou de l'huile à faible viscosité (50 cP ou 50 mPa-s) en tant que fluide caloporteur. Le bain dispose d'une plage de vitesse d'agitation de 150 à 800 min-1 et les dimensions internes du réservoir sont de 200×160 mm (Ø×h).
  • Limiteur de température de sécurité réglable à l'infini, conformément à DIN 12877
  • Double paroi et poignées de transport pour protéger l'utilisateur contre les brûlures accidentelles
  • Contrôleur à logique floue et
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité