Bains-marie, série PURA™
Fournisseur: JULABO GmbH
9550504 9550510 9550514 9550522 9550530
462-0625EA 983 EUR InStock
462-0625 462-0626 462-0627 462-0628 462-0629
Bains-marie, série PURA™
Bains Bains-marie
Grâce à la grande qualité de leurs matériaux et composants, les bains-marie en acier inoxydable PURA sont fonctionnels, et fiables pour les opérations de routine. Les bains-marie PURA sont faciles à utiliser; ils offrent un certain nombre de fonctions et de fonctionnalités qui permettent une utilisation efficace en laboratoire.
  • Menu facile à comprendre et simple à utiliser, affichage LED lumineux et bien lisible
  • Interrupteur électrique protégé contre les éclaboussures
  • Vis de vidange intégrée (sauf PURA 4), et minuterie intégrée
  • Protection contre la marche
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité