Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Refrigerated/Heating Circulators, CORIO™ CP

Fournisseur: JULABO GmbH
9013701 9013702 9013703 9013704 9013705 9013707 9013708 9013713.N1 9013713.S1 9013714.N1 9013714.S1 9013716.N1 9013715.N1 9013717.N1 9013728.N1
462-0630EA 5230 EUR InStock
462-0630 462-0631 462-0632 462-0633 462-0634 462-0636 462-0637 461-1447 JULA9013713.S1 461-1448 JULA9013714.S1 461-1454 JULA9013715.N1 JULA9013717.N1 JULA9013728.N1
Refrigerated/Heating Circulators, CORIO™ CP
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Cryothermostats à circulation
CORIO refrigerated/heating circulators distinguish themselves with a great price performance ratio. They are ideal for all standard tasks and routine work in laboratories and industry.

  • Precise temperature control
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet and easy operation
  • Have a USB interface and pump that can change between internal and external circulation via a lever located directly below the display
  • Integrated cooling coil for counter-cooling gives more usable space in the bath tank
  • Refrigeration unit without side vents and removable ventilation grid
  • Choice of models with environmentally-friendly natural refrigerant

Max. flow rate/max. pressure: CP: 8 to 27 L/min; 0,1 to 0,7 bar

Certifications: Classification III according to DIN 12876-1
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21

Informations de commande: An extensive range of accessories mean that the circulators can be modularly and individually adapted to applications.

Information de livraison: Supplied with bath cover and two each barbed fitting for tubing 8 and 12 mm inner dia. (pump connections M16×1 male).

Attention: Cooling capacity at +20; 0; −10; −20; −30 and −40 °C.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité