Billes flottantes anti-évaporation pour bains-marie
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
PS20
462-8239EA 114 EUR InStock
462-8239
Billes flottantes anti-évaporation pour bains-marie
Perles Billes de plastique
Billes légères et économiques en PP formant une couche d'isolation sur la surface du liquide des bains. Les billes ont un Ø de 20 mm, 275 billes recouvrent une surface d'environ 1000 cm²
  • Réduisent la perte de chaleur de 77% et l'évaporation de 87%
  • Aussi isolantes qu'un solide tout en permettant d'accéder directement au liquide des bains
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité