Serpentin d'échange thermique, CW5
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
CW5
462-8269EA 305 EUR InStock
462-8269
Serpentin d'échange thermique, CW5
Serpentin de refroidissement/réchauffement
L'accessoire serpentin d'échange thermique est conçu pour les bains thermostatés Grant. Le serpentin d'échange thermique est conçu pour se fixer sur une alimentation d'eau du robinet de refroidissement ou un circulateur réfrigéré.
  • Plage de température supérieure de 2 °C à la température du liquide de refroidissement
  • Ø×l: 77×55 mm
  • Entrée/sortie d'alésage de tuyau: 7 mm
Coil Øxl (mm): 77x55
Pipe bore inlet/outlet (mm): 7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité