Methyl-ɑ-D-mannopyranoside ≥99% (par CCM), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
462711-100
462711-100EA 201 EUR InStock
462711-100
Methyl-ɑ-D-mannopyranoside ≥99% (par CCM), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Methyl-α-D-mannopyranoside is a substrate for α1,2-mannosyltransferase.
Formule: C₇H₁₄O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063262
Numéro CAS: 617-04-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (by TLC) ≥99%
Heavy Metals ≤10 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité