Résines échangeuses d'ions, billes, BAKER ANALYZED® IONAC® Forme NM-60 H+/OHˉ, Type I 16-50 Mesh (échangeur à lits mélangés), J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
4631-01EA 205 EUR InStock
4631-01
Résines échangeuses d'ions, billes, BAKER ANALYZED® IONAC® Forme NM-60 H+/OHˉ, Type I 16-50 Mesh (échangeur à lits mélangés), J.T.Baker®
Ion exchange resins
Acide fort/ base forte ; polystyrène d'ammonium quaternaire sulfoné/alkyle
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5 %
Bead Size Distribution: Greater than 1.250 mm ≤5 %
Bead Size Distribution: Less than 0.315 mm ≤2 %
Operating capacity /mixed bed at 0.02 MOhm-cm, Eq/L ≥0.55
Resistivity/Operating Capacity Mixed Bed test (NaCl): Resistivity after exhaustion, MOhm-cm (in minutes) ≥16
¹ Measured to a 20,000 ohm-cm resistivity end point. The unit kgr/cf = kilograins per cubic foot. ≥16
Manufactured by IONAC® Chemical Company.
STORAGE: Protect from freezing and below 38°C (100°F)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité