Bismuth (III) oxyde ≥99.9%, nanopoudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
46314.14
46314.14EA 38.1 EUR InStock
46314.14
Bismuth (III) oxyde ≥99.9%, nanopoudre
Bismuth (III) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 1304-76-3 Molecular Formula: Bi2O3 Formula Weight: 465.96 Physical Form: 80-200nm APS Powder, S.A. 3.8-5.5m2/g Density: 8.9 Appearance: Yellow Melting Point: 817° Boiling Point: ca 1890° Merck Reference: 14,1273 MDL No.: MFCD00003462
Formule: BiO₃
Point d'ébullition: ∼1890 °C
Point de fusion: 817 °C
Densité: 8.9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003462
Numéro CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 14,1273
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité