Violet cristallisé, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
46364-250MG
46364-250MGEA 71.6 EUR InStock
46364-250MG
Violet cristallisé, Supelco®
Violet cristallisé
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
Point de fusion: 189…194 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e373e953bce623fb18617f1c5a7deb3db4da356&vid=7c7c205485c85d82bb270c503cff84046fea47c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité