Florisil® pour la chromatographie, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
46384-500G-F
46384-500G-FEA 176 EUR InStock
46384-500G-F
Florisil® pour la chromatographie, Supelco®
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité