Vert malachite oxalate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Malachite green hemioxalate, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalate, Basic Green 4, N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-methanaminium, ethanedioate, ethanedioate(2:2:1)
M-Clarity™ quality level = MQ100
46396-250MG
46396-250MGEA 52.1 EUR InStock
46396-250MG
Vert malachite oxalate, Supelco®
Malachite green oxalate
Formule: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
MW: 927,02 g/mol
Point de fusion: ∼159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011766
Numéro CAS: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2dffa05d1d66e7e32371284ada0fcf1a0faa7d0&vid=950afba5ed94b79530cd91b1261e3c2223d2aecd&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7723ac34e7273345d2b069c0836679df388eaaf7&vid=ec3b640e950ddc753e47d460407fdd3277490d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité