Sodium thiosulfate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
4640.EA 25.42 EUR InStock
4640.
Sodium thiosulfate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, J.T.Baker®
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité