Sepabeads® SP70 résine adsorbante synthétique poly(styrene-divinylbenzene) P.R. 70 angstroms, type très poreux
Fournisseur: Thermo Scientific
46410.A1
46410.A1EA 197 EUR InStock
46410.A1
Sepabeads® SP70 résine adsorbante synthétique poly(styrene-divinylbenzene) P.R. 70 angstroms, type très poreux
Sepabeads® SP70
  • 250 µm Beads
Synthetic adsorbents for juice debittering and decolorizing
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité