Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc stéarate 12,5 - 14,0 % RSN, Hyqual®, Macron Fine Chemicals™

Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention

4644-32EA 0 EUR InStock
4644-32
Zinc stéarate 12,5 - 14,0 % RSN, Hyqual®, Macron Fine Chemicals™
Zinc stéarate


Formule: C₃₆H₇₀O₄Zn
Densité: 1.10 g/cm³
Point d'éclair: 279.00 °C
Numéro MDL: MFCD00013031
Numéro CAS: 557-05-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 12.5 - 14.0 %
Assay (Zn(C₁₈H₃₅O₂)₂) 12.5 - 14.0 %
Appearance Passes Test
Identification A Passes Test
Identification B ≥54 °C
Arsenic (As) ≤1.500 ppm
Loss on Drying ≤1.25 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Alkalies and Alkaline Earths (as SO₄) ≤1.0 %
Thru U.S. No. 325 Sieve ≥99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité