Monensin sel monosodique hydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
46468-100MG
46468-100MGEA 60.3 EUR InStock
46468-100MG
Monensin sel monosodique hydraté, Supelco®
Monensin sel monosodique hydraté
Formule: C₃₆H₆₁NaO₁₁·H₂O
Numéro MDL: MFCD00077826
Numéro CAS: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0397054656af8d165ea9b4e2489e570ecebda9ff&vid=f999573dd77dc8d93a85776544afe483a9c17d63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité