Diaion® UBK530(Na), ion exchange fractionation resin, 6% cross-linked, strongly acidic gel type, 1.6 meq/ml on PS-DVB 1 * 1 kg
Fournisseur: Thermo Scientific
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Diaion® UBK530(Na), ion exchange fractionation resin, 6% cross-linked, strongly acidic gel type, 1.6 meq/ml on PS-DVB 1 * 1 kg 46485.A1 1 * 1 kg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou