Ion exchange resins, Diaion® HP20
Fournisseur: Thermo Scientific
46488.A1
46488.A1EA 240 EUR InStock
46488.A1
Ion exchange resins, Diaion® HP20
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
Diaion® HP20 is used as a filler in chromatography columns due to its extremely large pores. It is considered as an effective adsorbent to eliminate toxic effects in fermentation and separation of traces heavy metal ions. It is also useful for the purification of peptides, proteins, fermentation products, polyphenols and cephalosporin C. It helps to remove bitter tasting substances from fruit juices.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité