Dibromo(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) (28,4% Pd)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dibromo(1,5-cyclooctadiene)palladium
46492.03
46492.03EA 272 EUR InStock
46492.03
Dibromo(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) (28,4% Pd)
Dibromo(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
CAS No.: 12145-47-0 Molecular Formula: C8H12Br2Pd Formula Weight: 374.41 Physical Form: Powder Appearance: Orange Melting Point: 201-205° MDL No.: MFCD00799635
Formule: C₈H₁₂Br₂Pd
MW: 374,412 g/mol
Point de fusion: 201…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799635
Numéro CAS: 12145-47-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité