Ammonium thiocyanate concentré pour une dilution à 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
4650.EA 26.18 EUR InStock
4650.
Ammonium thiocyanate concentré pour une dilution à 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (mol/l) 0.0998-0.1002
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité