Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride Pd 13,5-15,5%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II), Pd(dppf)Cl2, 1,1’-Bis(diphenylphosphino)ferrocene palladium(II)dichloride

46503.03
46503.03EA 90.4 EUR InStock
46503.03
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride Pd 13,5-15,5%
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride


Formule: C₃₄H₂₈Cl₂P₂FePd
MW: 731,70 g/mol
Point de fusion: 266…283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015757
Numéro CAS: 72287-26-4
EINECS: 460-040-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Formula C34H28Cl2FeP2Pd
Formula weight 731,72
Form Solid
Melting point 266 - 283°
Solubility Soluble in dichloromethane
Assay (unspecified) Pd 13,5 - 15,5%
CAS number 72287-26-4
MDL number MFCD00015757

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité