Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
4655.EA 26.69 EUR InStock
4655.
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique
(1/10 equiv.=3.646 g HCl)
Formule: HCl
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité