Oxytétracycline chlorhydrate, Supelco®
Fournisseur: Merck
46598-250MG
46598-250MGEA 54.8 EUR InStock
46598-250MG
Oxytétracycline chlorhydrate, Supelco®
Oxytétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₉
Numéro MDL: MFCD00135815
Numéro CAS: 2058-46-0
EINECS: 218-161-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b71fa3e72267cfeb10824fafb74a9b1369cd3876&vid=b71fa3e72267cfeb10824fafb74a9b1369cd3876&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité