L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Étuves de séchage sous vide, séries VD et VDL
Fournisseur: Binder
9630-0001 9630-0002 9630-0003 9630-0009 9630-0010 9630-0011
466-0608EA 7702 EUR InStock
466-0608 466-0609 466-0610 466-0611 466-0612 466-0613
Étuves de séchage sous vide, séries VD et VDL
Étuves Étuves à vide
Destinée au séchage rapide et délicat de solvants non inflammables, la série VD d'étuves de séchage sous vide convainc par son impressionnante performance, notamment une régulation précise de la température et un séchage délicat. De plus, le système de clayettes expansives garantit un transfert thermique optimal; le positionnement des clayettes est variable, et l'enceinte intérieure de l'étuve est facile d'entretien. La série VDL d'étuves de séchage sous vide garantit un maximum de sécurité lors du séchage de solvants organiques inflammables; cette sécurité est conforme aux normes allemandesMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité