L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Étuves à vide, série Vacutherm®
Fournisseur: Thermo Scientific
51014539 51014541 51014550 51014542 51014543 51014546 51014547 51014548 51014549 51014552 51014553
466-2710EA 11800 EUR InStock
466-2710 466-2720 466-2700 466-2730 466-2740 466-1107 466-1108 466-1109 466-2741 466-0489 466-0490
Étuves à vide, série Vacutherm®
Étuves Étuves à vide
Étuves de séchage à vide avec chambres en acier inoxydable, raccords à vide, tubes et valve à bille. Les unités sont conçues pour le séchage doux des échantillons sensibles à la chaleur et offrent une protection de limite de température réglable de classe 2 (DIN 12880, partie 1).
  • Les modèles M avec chambre de préchauffage offrent une température maximale de +200 °C ; le transfert de chaleur s'effectue depuis la chambre à vide via les clayettes vers la charge
  • Les modèles P avec clayette de chauffage offrent une température
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité