Étuves, série E 28
Fournisseur: Binder
9010-0001
466-3161EA 1140 EUR InStock
466-3161
Étuves, série E 28
Étuves Standard Ovens
Étuves de stérilisation compactes et robustes avec thermostat hydromécanique et réglage de la température via un thermomètre indicateur à cadran analogique.
  • Clapet d'aération réglable
  • Options d'appareil disponibles avec ou sans dispositif de sécurité Class 1 (DIN 12880)
  • Minuterie de 0 à 120 minutes
  • Thermomètre indicateur à cadran analogique
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 20
Information de livraison: Fournies avec deux clayettes chromées.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité