Pénicilline benzylique sel de potassium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
46609-250MG
46609-250MGEA 49.4 EUR InStock
46609-250MG
Pénicilline benzylique sel de potassium, Supelco®
Pénicilline benzylique sel de potassium
Formule: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
Point de fusion: 214…217 °C
Densité: 1.359 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036193
Numéro CAS: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 12,07225
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79f095743cc0125b64208221ad340d0d659ea25e&vid=07b10e78bcc53cc3d8289b081425e2bec6b517b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité