Ion exchange resins, Diaion® UBK550 (Na)
Fournisseur: Thermo Scientific
46609.A1
46609.A1EA 133 EUR InStock
46609.A1
Ion exchange resins, Diaion® UBK550 (Na)
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
These resins are ideal for use in chromatographic oligosaccharide sugar separations and sugar alcohol separations.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité