7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt ≥98.5% (par HPLC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
46640-25MG-F
46640-25MG-FEA 408 EUR InStock
46640-25MG-F
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt ≥98.5% (par HPLC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
Fluorescent probe for thiols and pre-column labeling of biological thiols for HPLC
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₆H₆FN₃O₄S
Numéro MDL: MFCD02682109
Numéro CAS: 84806-27-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité